Learn More
BRANDâ„¢ Transferpetteâ„¢ S-8, einstellbares Volumen
Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten. Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien
Marke: BRANDâ„¢ 705912
642.85 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
- Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
- Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpette™ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
- Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
- Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
- Die Transferpette™ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht.
- Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
- Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 μl bis 10 ml
- Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 μl bis 300 μl
- Universeller Spitzenkonus
- Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
- Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
- Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
- Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Viskosität bis zu 260 mPa/s
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
Transferpetteâ„¢ S | |
Pipette | |
15 bis 40 °C | |
23,7 cm | |
12,3 cm |
Transferpette™ S-8, einstellbares Volumen, DE-M, M8-300, 30-300 μL | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
30 bis 300 μl | |
36 Monate | |
14 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Brand Transferpette S (DE)
-
Brand Transferpette S (EN)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
24Stunden
2Minuten
17Sekunden
36Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%