Learn More
Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps™ Detergenzlösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Reinigungslösung ist stabilisiertes, hochgereinigtes NP-40-Reinigungsmittel und wird als 10%ige Lösung geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ 85124
244.15 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Detergenzlösung besteht aus hochreinem NP-40 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche 10%ige (w/v) Lösung aus gereinigtem NP-40 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsmethoden und molekularbiologischen Techniken. NP-40 ist ein nichtionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder anderen zur Extraktion und Solubilisierung von Proteinen vorgesehenen Lösungen zum Einsatz kommt.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 %, w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu unverdünnten Detergenzien, die extrem viskös sind, können Surfact-Amps 10 % Solutions leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die grenzflächenaktiven Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoff in Glasampullen verpackt, um Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Besondere Merkmale:
NP-40 – Ein nichtionisches Detergenz für verschiedene Proteinmethoden
Genaue, – präzise 10 %-ige Detergenslösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Die Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 617
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 149
- Molekülmasse der Mizelle: 90.000
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, w/v)
- Trübungspunkt: 80°C
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Flüssig | |
Reinigungslösung | |
HDPE Bottle |
Bei 20 bis 25 °C lagern. | |
Surfact-Amps™ | |
50 mL |
Sicherheit und Handhabung
- NP-40 surfact-AMPS detergent solution, 10%, 50ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nonidet P-40