Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Automated Western Blot Processor
Der Bandmate Automated Western Blot Processor ist ein Tischgerät, das automatisch die praktischen Schritte der Western Blot Verarbeitung durchführt, einschließlich Blockieren, Waschen und Antikörperinkubationen.
Marke: Invitrogen™ BW1000
9507.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Bandmate Prozessor für automatische Western Blots ist ein Tischgerät, das automatisch die praktischen Schritte der Western Blot Verarbeitung durchführt, einschließlich Blockieren, Waschen und Antikörperinkubationen. Der Bandmate Prozessor benötigt keine speziellen Reagenzien und ist programmierbar, sodass für die Einrichtung und Verarbeitung Ihrer Blots nur minimaler Aufwand erforderlich ist.
Der Bandmate Prozessor für automatische Western Blots bietet folgende Funktionen:
• Vollständig automatisierte Antikörperinkubations- und Waschschritte
• Nur 5 ml Antikörper für Mini-Blots oder 7,5 ml für Midi-Blots
• Primär- und Sekundärantikörper rückgewinnbar
• Verarbeitung von 1 bis 4 Mini- oder 1 bis 2 Midi-Blots gleichzeitig
• Anpassbare, einfach zu ändernde Parameter und Protokollschritte
– Dispensiervolumen von 10 bis 150 ml mit bis zu 10 Wiederholungen pro Schritt
– Wipp-Geschwindigkeiten von 5 bis 40 Zyklen pro Minute
– Inkubations-/Wippzeiten von 1 min bis 96 Stunden
– Programmierbare Spülschrittoption
• Gebrauchsfertig, ohne dass spezielle Reagenzien erforderlich sind
• Leichtes Entfernen von Verarbeitungs- und Sammeltabletts für eine einfache Reinigung
• Zusätzliche Tabletts oder Ersatzzubehör können separat bestellt werden
Funktionsweise
Antikörperlösungen werden vorbereitet und in Bandmate Reagenzröhrchen geladen, anschließend wird ein vorprogrammiertes oder gespeichertes anwenderdefiniertes Protokoll über die Touchpad-Schnittstelle ausgewählt. Der vorbereitete Waschpuffer befindet sich in einer separaten Flasche. Nach dem Programmstart werden alle Bearbeitungen synchron ausgeführt, ohne dass weitere Eingaben erforderlich sind.
Während des Protokolllaufs werden die Böden der Bandmate Reagenzröhrchen durchstochen, um Antikörper in die Verarbeitungsschalen zu liefern. Nach der Inkubation wird der Antikörper in Antikörper-Rückgewinnungsröhrchen zur Wiederverwendung in zukünftigen Experimenten, falls gewünscht, getrichtert. Mit diesem einzigartigen Dispensiersystem durchläuft der Antikörper keine festen Schläuche und minimiert so die potenzielle Kreuzkontamination.
Konsistentes Ergebnis durch geringe Antikörpervolumina
Das Bandmate Verfahren sorgt für eine präzise Zeitplanung der Inkubationsschritte, eine gleichmäßige Verteilung des Reagenzvolumens und für konsistente Ergebnisse bei Blot-zu-Blot und Person-zu-Person. Der Bandmate Prozessor sorgt für eine gleichmäßige Wippbewegung während der Inkubations- und Waschschritte. Die Wippbewegung in Kombination mit den einzigartigen gebogenen Inkubationsschalen trägt zur Minimierung der erforderlichen Antikörpervolumina bei. Es können Antikörpervolumina von bis zu 3,5 ml für Mini-Blots und 5 ml für Midi-Blots verwendet werden. Darüber hinaus kann der Bandmate Prozessor so eingerichtet werden, dass der Prozessor bei Raumtemperatur oder über Nacht in einem gekühlten Raum läuft. Der Waschpuffer wird in der Verarbeitungstablett aufbewahrt und die Wippbewegung beibehalten, damit die Blots gesättigt bleiben und für den Erkennungsschritt bereit sind.
Der Bandmate Prozessor verfügt über alles, was für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu vier Mini-Blots oder zwei Midi-Blots erforderlich ist. Die einzigen erforderlichen Verbrauchsmaterialien sind die Bandmate Reagenzröhrchen, die bei jedem Verarbeitungsversuch ausgetauscht werden.
Spezifikation
Weiß | |
Western Blot | |
Nitrozellulose, PVDF | |
4 Mini-Blots, 2 Midi-Blots | |
5 bis 90 % bei Temperaturen von 4 bis 40°°C. | |
12 V DC, 5 A | |
Umgebungstemperatur | |
39,2 bis 104 °F | |
4 bis 40 °C | |
1 Jahr | |
24 in | |
15,5 in | |
16,5 in | |
40 lb | |
18 kg |
Invitrogen TM Bandmate TM Automatischer Western Blot-Prozessor | |
Bandmate Zubehör | |
Bandmate™ | |
Western-Apparatur | |
Gerät, Pufferflasche, 2 Abfalltabletts, 2 Trichtertabletts, 2 Mini-Blot-Tabletts, 2 Midi-Blot-Tabletts, 2 Tablettabdeckungen, Netzkabel, 40 Reagenzröhrchen, 8 konische Röhrchen, Kurzanleitung | |
1 System | |
104 °F | |
40 °C | |
4 bis 40 °C | |
24 x 15,5 x 16,5 Zoll | |
60,96 cm | |
39,37 cm | |
41,91 cm | |
40 lb | |
12 V DC, 5 A |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
How to Use the Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor EN
Sonderangebote
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Tage
44Stunden
3Minuten
35Sekunden
27Neues Angebot Jetzt sparen