Learn More
Mettler Toledo™ Aufbewahrungsgefäß f. Elektroden
Zur Lagerung von pH-Elektroden.
Marke: Mettler Toledo™ 51343320
14.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Fläschchen halten die Spitzen der Elektroden während der Lagerung feucht
- Für 120.47 mm-Elektroden
- 12 mm (0.47 in.) Eingang in Fläschchenkappe
- Material: Polyethylen
Spezifikation
Elektrodenlagerungsfläschchen | |
Aufbewahrungsfläschchen | |
2 Zoll |
Elektrode | |
Polyethylen | |
50.8 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %