Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
Die neue, leichte Mehrkanalpipette mit abschließbarem Volumen wurde so konzipiert, dass sie sich ganz natürlich in Ihre Hand einfügt.
Marke: Gilson™ FA10011
504.32 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das patentierte Volumenverriegelungssystem von Gilson– verhindert unbeabsichtigte Volumenveränderungen beim Pipettieren.
- Der einstellbare Spitzenabwurf bietet Komfort für Rechts- und Linkshänder.
- Der neu gestaltete Griff passt sich natürlich jeder Hand an.
- Der einzigartige Innenaufbau gewährleistet gleichmäßigen Druck von beiden Seiten der Pipette, anstatt wie bei anderen Mehrkanalpipetten auf die Mitte der Kanäle.
- Der 2D-Identifikationscode ermöglicht die Nachverfolgung von Produktreferenznummer, Herstellungsdatum, Seriennummer und maximalem Pipettenvolumen.
- Lieferbar für 8 und 12 Kanäle für einen großen Volumenbereich von 0.5 bis 300 μl.
Spezifikation
PIPETMAN DIAMOND Tips D200, D300, DF200ST, DF300ST | |
Autoklavierbar | |
Anleitung | |
Pipette Tip 2 to 200 μL | |
Polypropylen | |
8 | |
Nein | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
1 Jahr | |
15.2 cm | |
32.6 cm | |
3.9 cm | |
Gelb |
Nein | |
Gelb | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
P8x200L | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
20 bis 200 μl | |
1 | |
5,98 in. | |
12,83 in. | |
1,54 in. | |
0,81 lb. | |
Zertifizierte Qualität |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.