Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-8, einstellbares Volumen
GREENER_CHOICE
Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten. Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien
Marke:  BRAND™ 705900
642.85 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16427815
  • 887.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
  • Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
  • Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpette™ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
  • Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
  • Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
  • Die Transferpette™ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht.
  • Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
  • Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 μl bis 10 ml
  • Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 μl bis 300 μl
  • Universeller Spitzenkonus
  • Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
  • Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
  • Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
  • Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität bis zu 260 mPa/s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Autoklavierbar
Transferpette™ S
Pipette
15 bis 40 °C
23,7 cm
12,3 cm
Transferpette™ S-8, einstellbares Volumen, DE-M, M8-10, 0,5-10 μL
Polypropylen
Unsteril
0,5 bis 10 μl
36 Monate
14 cm
Videos
  • Brand Transferpette S (DE)
    Brand Transferpette S
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Transferpette S (DE)
    • Brand Transferpette S (EN)
      Brand Transferpette S (EN)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:08
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:08
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Brand Transferpette S (EN)
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Reference Materials
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    BRAND™ Transferpette™ S-8, einstellbares Volumen > 0,5 bis 10 μl