Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
Marke: Fisherbrand™ 4682000
324.38 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
- Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
- Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
- Soft-Touch-Spitzenabwurf: Ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %.
- Ergonomisch geformter, leichter Griff für bequemen Halt und ein müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimale Passform mit SureOne Pipettenspitzen – beste Pipettierleistung
- Kolben mit Ausblasverfahren: Für 150 % mehr Luftdruck als bei herkömmlichen Kolben zur Abgabe von Tropfen in Mikrogröße.
Spezifikation
2,4 bis 12% | |
Autoklavierbar | |
8 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
Ergonomisch |
SureOne™ Pipettierspitzen | |
SureOne Pipettenspitze | |
Elite™ | |
1 bis 10 μl | |
0,02 μl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand Elite pipettors
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
18Stunden
17Minuten
15Sekunden
7Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.