Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Mehrkanalpipetten
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ Multichannel mechanische Pipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Mehrkanalmodelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1 μl bis 10 ml ab.
Marke: Sartorius 725240
1008.90 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine fortschrittliche mechanische Pipette für mühelose Genauigkeit und Präzision- Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
- Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
- Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
- Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
- Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
- Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
- Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Wartungsfreundlich: nur 2 bis 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
2 bis 0.6 % | |
Sartorius Tips | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
mLINE™ | |
Non-sterile | |
30 bis 300 μl | |
0,2 μl | |
2 Jahre |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Orange | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Mechanische Pipette | |
Ergonomisch | |
1,00 bis 0,25 | |
Gray |