Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. Mit 8 oder 12 Kanälen und drei Volumenbereichen erhältlich.
Marke:  Sartorius 728120
455.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10166534
  • 1020.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
4 bis 1,5%
Sartorius Tips
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
Proline™ Plus
Non-sterile
1 bis 10 μl
0,01 μl
Ja
Gray
ISO 9001/13485, ISO 14001
Yes
Grau
Ergonomic
8
No
Mechanische Pipette
Ergonomisch
4,00 bis 1,00
3 Jahre
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten > 8 Kanäle; Bereich:0,5 bis 10 μl; Farbcode: grau