Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
Die neue, leichte Mehrkanalpipette mit abschließbarem Volumen wurde so konzipiert, dass sie sich ganz natürlich in Ihre Hand einfügt.
Marke: Gilson™ FA10013
820.07 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das patentierte Volumenverriegelungssystem von Gilson– verhindert unbeabsichtigte Volumenveränderungen beim Pipettieren.
- Der einstellbare Spitzenabwurf bietet Komfort für Rechts- und Linkshänder.
- Der neu gestaltete Griff passt sich natürlich jeder Hand an.
- Der einzigartige Innenaufbau gewährleistet gleichmäßigen Druck von beiden Seiten der Pipette, anstatt wie bei anderen Mehrkanalpipetten auf die Mitte der Kanäle.
- Der 2D-Identifikationscode ermöglicht die Nachverfolgung von Produktreferenznummer, Herstellungsdatum, Seriennummer und maximalem Pipettenvolumen.
- Lieferbar für 8 und 12 Kanäle für einen großen Volumenbereich von 0.5 bis 300 μl.
Spezifikation
PIPETMAN DIAMOND Tips D10, DL10, DL10ST, DFL10ST | |
Autoklavierbar | |
Anleitung | |
Pipette Tip 0.5 to 20 μL | |
Polypropylen | |
8 | |
Nein | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
1 Jahr | |
15.2 cm | |
32.6 cm | |
3.9 cm | |
Rot |
Nein | |
Rot | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
P8x10L | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
0,5 bis 10 μl | |
1 | |
5,98 in. | |
12,83 in. | |
1,54 in. | |
0,81 lb. | |
Zertifizierte Qualität |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten > P8X10L, 0.5-10 μl; Kanäle: 8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur