Learn More
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben
GREENER_CHOICE
Eine Transferpipette ist eine einteilige, unzerbrechliche Pipette aus Polyethylenkunststoff, die sich gut für Blutbanken, Urinanalysen, Hämatologie, Nasschemie, Mikrobiologie und Serologie eignet.
Marke:  Heathrow Scientific HS206373A
44.60 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16390736
  • 46.95 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graduiert
  • Einwegprodukt
  • Nr. Kanäle 4
  • Zeitkapazität: 24 h
  • Zählrichtung: Auf-/Abwärts
Spezifikation
Spezifikation
Nein
1,27 cm
Unsteril
6,10 in.
3 ml
Ja
0,50 in.
Polyethylen
Ja
Großpackung
15,50 cm
Name des Produkts
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben > 3 ml; lose