Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Aufbewahrungsköcher und Fuß
Der Thermo Scientific™ Orion™ Aufbewahrungsköcher und Fuß schützt Elektroden bei Nichtgebrauch vor Beschädigung.
Marke: Thermo Scientific™ 810017
55.73 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Orion™ Aufbewahrungsköcher und Fuß schützt Elektroden bei Nichtgebrauch vor Beschädigung.
Der Thermo Scientific Orion Aufbewahrungsköcher und Fuß eignet sich zur Lagerung von pH-Elektroden mit einer Länge von unter 120 mm und einem Durchmesser von 12 mm. Ist die Elektrode nicht in Gebrauch, so schützt sie der Aufbewahrungsköcher vor Bruch, und der schwere, abnehmbare Fuß lässt sie nicht kippen. Als zusätzlicher Komfort bleibt die pH-Sensorspitze während der Lagerung konditioniert, sodass sie nach der Entnahme aus dem Köcher jederzeit einsatzbereit ist.
Spezifikation
Orion Aufbewahrungsköcher und Fuß | |
pH-Elektrode | |
Lagerhülse, Basis |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
19Stunden
11Minuten
15Sekunden
42 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.