Learn More
Falcon™ Einweg-Transferpipetten aus Kunststoff
Äußerst robustes, einteiliges Polyethylen
Marke: Falcon™ 357524
84.26 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Äußerst robustes, einteiliges Polyethylen
Durch einmaliges Zusammendrücken werden 3 ml in diese 6-in-Transferpipette gesaugt. Schmale Spitze sorgt für eine gleichbleibende Reproduktion der Tropfengröße.
- Polyethylen
- In 1 ml- und 2 ml-Intervallen graduiert
- Länge: 6 Zoll (15.2 cm)
- Kapazität: 3 ml
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Polyethylen | |
Ja | |
1000/Karton | |
15.2 cm |
Unsteril | |
1, 2 ml | |
3 ml | |
Falcon™ Transferpipette |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %