Learn More
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben
GREENER_CHOICE
Eine Transferpipette ist eine einteilige, unzerbrechliche Pipette aus Polyethylenkunststoff, die sich gut für Blutbanken, Urinanalysen, Hämatologie, Nasschemie, Mikrobiologie und Serologie eignet.
50.30 CHF - 168.00 CHF
Spezifikation
Kalibriert Nein
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,50 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1,27 cm
Material Polyethylen
Skala Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
16330736
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS206371A
1 ml Großpackung
50.30 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16340736
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS206371B
1 ml 20/Beutel
85.60 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16350736
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS206371C
1 ml Einzelverpackung
141.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16360736
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS206372A
2 ml Großpackung
50.30 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16370736
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS206372B
2 ml 20/Beutel
85.60 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16380736
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS206372C
2 ml Einzelverpackung
141.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16390736
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS206373A
3 ml Großpackung
51.70 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16300746
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS206373B
3 ml 20/Beutel
91.75 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16310746
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS206373C
3 ml Einzelverpackung
168.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduiert
  • Einwegprodukt
  • Nr. Kanäle 4
  • Zeitkapazität: 24 h
  • Zählrichtung: Auf-/Abwärts
Spezifikation
Spezifikation
Nein
1,27 cm
Ja
0,50 in.
Polyethylen
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben