Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
Marke:  Metro™ 9990CL4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15956771
  • 22.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchsichtiger Kunststoff lässt Etikettenfarben durchscheinen
  • Zur Aufnahme der meisten kommerziellen Etiketten (32 mm)
  • Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
109,22 x 3,2 cm
121,9 cm
-28 bis 49 °C
Durchsichtig
43 X 1.25 in.
48 Zoll
-18 bis 120.2 °F
Kunststoff
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Durchsichtiger Kunststoff; für Regallänge: 1219 mm (48 Zoll)