Learn More
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thymol |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 48.0°C to 52.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 0.9600g/mL |
Siedepunkt | 232.0°C |
Flammpunkt | 102°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468956 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 150330025,150331000,150335000 |
A0466940 | Analysenzertifikat | 23/10/2024 | 150330025,150331000,150335000 |
A0463233 | Analysenzertifikat | 19/06/2024 | 150330025,150331000,150335000 |
A0427373 | Analysenzertifikat | 19/02/2024 | 150330025,150331000,150335000 |
A0458261 | Analysenzertifikat | 08/12/2023 | 150330025,150331000,150335000 |
Sicherheit und Handhabung
- Thymol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.