Learn More
Thymol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11471948
Zum Warenkorb hinzufügen
Thymol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471948
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 11471948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14563.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Thymol is used as a preservative in halothane. It acts as an anesthetic, antiseptic in mouth wash, stabilizer in pharmaceutical preparations. It inhibits the growth and lactate production as well as reduces the uptake of cellular glucose within the bacteria. It is an active ingredient in toothpastes like euthymol. It is involved to control varroa mites and prevent fermentation and the growth of mold in bee colonies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymol wird als Konservierungsmittel in Halothan verwendet. Es dient als Narkosemittel, wirkt antiseptisch in Mundspülungen und ist ein Stabilisator in pharmazeutischen Präparaten. Es hemmt das Wachstum und die Laktatproduktion und reduziert die zelluläre Aufnahme von Glukose in Bakterien. Es ist ein Wirkstoff in Zahnpasten wie Euthymol. Es dient der Bekämpfung von Varroamilben und verhindert die Fermentation und das Wachstum von Schimmelpilzen in Bienenvölkern.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. In Chloroform, Alkohol und Äther löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-83-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00002309
InChI-Schlüssel MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC-Name 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Siedepunkt 231°C to 233°C
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1907135
Merck Index 14,9399
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 0.97
pH 5 to 7
Menge 100 g
Flammpunkt 102°C (215°F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thymol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thymol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato