Learn More
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10616932
Zum Warenkorb hinzufügen
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616932
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10616932
Marke: Thermo Scientific Acros 150335000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-83-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00002309
InChI-Schlüssel MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC-Name 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 232.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 06, 532
Rückstand nach Verdampfung 0.05% max.
Merck Index 15, 9554
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol
Viskosität 4.3 mm2/s (50°C)
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number150330025,150331000,150335000
ChargennummerA0466940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number150330025,150331000,150335000
ChargennummerA0463233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number150330025,150331000,150335000
ChargennummerA0427373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number150330025,150331000,150335000
ChargennummerA0458261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number150330025,150331000,150335000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-methyl-2-(1-methylethyl)-phenol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >