Learn More
Thymin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11412598
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thymin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412598
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11412598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15879.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Thymine is one of the four nucleobases, along with adenine, guanine and cytosine found in deoxyribonucleic acids (DNA). Thymine may be used to study chemical processes that affect DNA structure, such a radiation induced radical production leading to base cross-linking reactions and derivitizations. Thymine may be used to study the parameters of hydrogen bonding kinetics and energies with other nucleobases such as adenine. Thymine is used to develop sensitive heavy metal (mercury) detectors based on coordination chemistry and nanoparticle structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymin ist eine der vier Nukleinbasen neben Adenin, Guanin und Cytosin, die in Desoxyribonukleinsäuren (DNA) vorkommen. Thymin kann verwendet werden, um chemische Prozesse zu untersuchen, die die DNA-Struktur beeinflussen, wie eine strahlungsinduzierte radikale Produktion, die zu Basenkreuzkupplungsreaktionen und -derivatisierungen führt. Thymin kann verwendet werden, um die Parameter der Wasserstoffbindungskinetik und -energien mit anderen Nukleinbasen wie Adenin zu untersuchen. Thymin wird zur Entwicklung empfindlicher Schwermetalldetektoren (Quecksilber) verwendet, die auf Koordinationschemie und Nanopartikelstrukturen basieren.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-71-4
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.115
MDL-Nummer MFCD00006026
InChI-Schlüssel RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dioneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymine
Schmelzpunkt 316°C to 317°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Beilstein 607626
Merck Index 14,9398
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15879.14,A15879.36,A15879.22
Chargennummer10247009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberA15879,A15879.14,A15879.36,A15879.22
ChargennummerB7146A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15879.14,A15879.36,A15879.22
ChargennummerGBFA019633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15879.14,A15879.36,A15879.22
Chargennummer10183391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15879.14,A15879.36,A15879.22
Name des Produkts
Thymin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >