Learn More
Guanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Employed as a nucleobase incorporated into biological nucleic acids. Guanine is suitable reagent used to investigate the mechanism of electrochemical oxidation of guanine and adenine using a glassy carbon microelectrode and cyclic and differential pulse voltammetry. It may be used in the preparation of mixed-sequence peptide nucleic acid (PNA) monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Nukleobase verwendet, die in biologische Nukleinsäuren integriert ist. Guanin ist ein geeignetes Reagenz zur Untersuchung des Mechanismus der elektrochemischen Oxidation von Guanin und Adenin mit einer Kohlenstoff-Mikroelektrode aus Glas und einer zyklischen und differenziellen Puls-Voltammetrie. Es kann zur Herstellung von Peptid-Nukleinsäure-Monomeren (PNA) mit gemischten Sequenzen verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ammoniakwasser, KOH-Lösungen, verdünnten Säuren und 1N NaOH (0.1 M).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter an einem gut belüfteten Ort fest verschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Guanine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 9680 |
Merck Index | 14,4564 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in ammonia-water,KOH solutions,dilute acids,and 1 N NaOH (0.1M). |
IUPAC-Name | 2-Amino-3,7-Dihydropurin-6-on |
Formelmasse | 151.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Guanine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanine