Learn More
Lösung mit dreiunddreißig Elementen für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Fisher Chemical MS 101 500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12936213
  • 597.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dreiunddreißig-Elemente-Lösung: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn für ICP 100 mg/l HNO3-Matrix
Spezifikation
Spezifikation
Lösung mit dreiunddreißig Elementen
Flasche
ICP-Standardlösung mit mehreren Elementen
5 % HNO3
Flüssig
100 mg/l
500 ml
Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn
1760
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1079397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberMS 101 500
Chargennummer1080950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberMS 101 500
Chargennummer1078832 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberMS 101 500
Chargennummer1083009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberMS 101 500
Chargennummer1070752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberMS 101 500
Name des Produkts
Lösung mit dreiunddreißig Elementen für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >