Learn More
Uran-Standardlösung (abgereichert) für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11466008
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Uran-Standardlösung (abgereichert) für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11466008 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
125 ml
Click to view available options
Menge:
125 ml
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11466008
Marke: SPEX Certiprep CLU22Y
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
U1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uran-Standard (abgereichert)
CAS 7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Lösungstyp Standard Solution
Analysenzertifikat Claritas PPT Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ ICP/ICP-MS Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel U
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HNO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) ICP-MS
InChI-Schlüssel JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [U]
IUPAC-Name Uran
Molekulargewicht (g/mol) 238.029
PubChem CID 23989
ChEBI CHEBI: 49936
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uran-Standardlösung (abgereichert) für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™ >