Learn More
Multi-Lösung mit 13 Elementen - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U für ICP 0.001 mg/l, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical MS 003 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Dreizehn Elemente | |
Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U | |
0.001 mg/l | |
Be, Na, Mg, K, Ca, Fe, Co, Rh, In, Ba, Ce, Pb, U | |
500 ml |
Flasche | |
Flüssig | |
Lösung zur Verifizierung mehrerer Komponenten mit Grenzwerterkennung | |
2 % HNO3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multi-Lösung mit 13 Elementen - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U für ICP 0.001 mg/l, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur