Learn More
Labplas Sani-Sponge Sampling Bags, Regular tabs: With Clear Body, Tear-Off Protection Strip
Designed to collect samples to detect the presence of microbiological contaminations
Marke:  Labplas KSS-67110-DE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17976469
  • 245.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nachweis von Listeria, Salmonella und E. coli
  • Schadstofffrei
  • Unbehandeltes Polyethylen
  • Große Öffnung der Tasche
  • Leicht zu bedienende Zuglaschen
  • Schwamm zum Schwabben
  • Dehydrierter Schwamm
Spezifikation
Spezifikation
DE Neutralisierungspuffer
450 mL
Polyethylen
Name des Produkts
Labplas Sani-Sponge Sampling Bags, Regular tabs: With Clear Body, Tear-Off Protection Strip > DE Neutralizing buffer