Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
GREENER_CHOICE
Forschungsausrüstung für Transport-, Kokultur-, Migrations- und Invasionsstudien. Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze zeigen eine verbesserte Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung (TC).
189.34 CHF - 450.00 CHF
Produkte 14
Produktcode Marke Porengröße Anzahl Wells Porendichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Anzahl Wells Porendichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
10689094
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
657630
3 μm 6 0,6 x 106 Poren/cm2
189.34 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10607184
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
657640
0,4 μm 6 1 x 108 Poren/cm2
189.34 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10053823
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
662631
3 μm 24 2 x 106 Poren/cm2
336.46 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10277463
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
662640
0,4 μm 24 1 x 108 Poren/cm2
336.46 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10093533
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
665641
0,4 μm 12 2 x 106 Poren/cm2
450.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10358623
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
665640
0,4 μm 12 1 x 108 Poren/cm2
333.71 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10044063
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
665610
1,0 μm 12 2 x 106 Poren/cm2
333.71 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10473845
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
665630
3,0 μm 12 0,6 x 106 Poren/cm2
333.71 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10742394
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
665631
3,0 μm 12 2 x 106 Poren/cm2
333.71 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10437573
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
665638
8,0 μm 12 0,15 x 106 Poren/cm2
336.46 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10443845
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
662610
1,0 μm 24 2 x 106 Poren/cm2
333.71 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10733544
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
662630
3,0 μm 24 0,6 x 106 Poren/cm2
336.46 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10679094
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
657610
1,0 μm 6 2 x 106 Poren/cm2
189.34 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10257033
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
657631
3,0 μm 6 2 x 106 Poren/cm2
189.34 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
  • Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
  • Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
  • Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
  • Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze