Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Forschungsausrüstung für Transport-, Kokultur-, Migrations- und Invasionsstudien. Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze zeigen eine verbesserte Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung (TC).
Marke: Greiner Bio-One 657631
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
- Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
- Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
- Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
- Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
Spezifikation
452.4 mm2 | |
2.0 bis 4.15 ml | |
3,0 μm | |
6 |
Polystyrol | |
2 x 106 Poren/cm2 | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze > Format: 24 Well; Porengröße: 3.0 μm; Porendichte: 0.6 x 106 cm²
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur