Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Forschungsausrüstung für Transport-, Kokultur-, Migrations- und Invasionsstudien. Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze zeigen eine verbesserte Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung (TC).
Marke: Greiner Bio-One 665631
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
- Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
- Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
- Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
- Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
Spezifikation
113.1 mm2 | |
0,3 bis 1,0 ml | |
3,0 μm | |
12 |
Polystyrol | |
2 x 106 Poren/cm2 | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze > Format: 12 Well; Porengröße: 0.4 μm; Porendichte: 1 x 108 cm²
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur