Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Forschungsausrüstung für Transport-, Kokultur-, Migrations- und Invasionsstudien. Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze zeigen eine verbesserte Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung (TC).
Marke:  Greiner Bio-One 662630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10733544
  • 336.46 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
  • Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
  • Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
  • Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
  • Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33.6 mm2
0,1 bis 0,35 ml
3,0 μm
24
Polystyrol
0,6 x 106 Poren/cm2
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze > Format: 24 Well; Porengröße: 3.0 μm; Porendichte: 0.6 x 106 cm²