Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Forschungsausrüstung für Transport-, Kokultur-, Migrations- und Invasionsstudien. Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze zeigen eine verbesserte Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung (TC).
Marke:  Greiner Bio-One 665638
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10437573
  • 336.46 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
  • Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
  • Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
  • Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
  • Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
113.1 mm2
0,3 bis 1,0 ml
8,0 μm
12
Polystyrol
0,15 x 106 Poren/cm2
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze > Format: 12 Well; Porengröße: 0.4 μm; Porendichte: 1 x 108 cm²