Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Forschungsausrüstung für Transport-, Kokultur-, Migrations- und Invasionsstudien. Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze zeigen eine verbesserte Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung (TC).
Marke:  Greiner Bio-One 665610
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10044063
  • 333.71 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Clear polystyrene housing with sealed PET capillary pore membrane
  • Hanging geometry provides protection to lower compartment cell layer
  • Simplified pipetting due to self-lift geometry
  • Eccentric in-well positioning allows unequalled access to lower compartment
  • Available in 6, 12 and 24 well format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
113.1 mm2
0,3 bis 1,0 ml
1,0 μm
12
Polystyrol
2 x 106 Poren/cm2
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze > Format: 12 well; Pore size: 1.0μm; Pore Density: 2 x 106 sq. cm