Learn More
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke
Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
1497.45 CHF - 4261.20 CHF
Produkte 10
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15653027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687720
Mischer mit Mikroröhrchen-Block für 20 x 0.5 ml und 12 x 1.5 ml
4261.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15623027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687717
Mischer mit Block für 24 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
4261.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15633027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687718
Mischer mit Mikroröhrchen Block für 24 x 2 ml
4261.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15643027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687719
Mischer mit Block für 20 x 0,2 ml- und 12 x 1,5-Mikroröhrchen
4261.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15663027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687721
Mischer mit Block für 96-Well-Mikrotiterplatten/Röhrchenstreifen (0,2 ml)
4261.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15673017
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687712
Block, 24 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
1497.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15683017
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687713
Block für 24 x 2.0 ml-Mikroröhrchen
1497.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15693017
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687714
Block, 20 x 0,2 ml-Mikroröhrchen und 12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
1497.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15603027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687715
Block, 20 x 0,5 ml-Mikroröhrchen und 12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
1497.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15613027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
13687716
Block, 96-Well-Mikrotiterplatten/Röhrchenstreifen (0,2 ml)
1497.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Mixerfunktionen
  • Kurze Heiz- und Kühlzeiten und schnelles Erreichen der angegebenen Schüttelfrequenz
  • Temperaturregelbereich: 15 °C unter Umgebungstemperatur bis 100 °C
  • Temperature setting range : +4 °C bis 100 °C
  • Schütteldrehzahl: 250 bis 1400 U/min
  • Temperaturstabilität: ±0.1 °C
  • Gleichmäßiges Mischen im gesamten Thermoschüttlerblock
  • Hervorragende Gleichförmigkeit innerhalb des Blocks
  • Digitale Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm: 1 min bis 96 Stunden
  • Temperaturkalibrierfunktion – Kompensiert Unterschiede im thermischen Verhalten verschiedener Röhrchen und Proben
  • Auswahl zwischen 5 austauschbaren Blöcken
  • Das LCD-Display zeigt die Soll- und Ist-Werte für Laufzeit, Schüttelfrequenz und Temperatur an
  • Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen können unabhängig voneinander ausgeführt werden
Warranty
2 Jahre
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke