Learn More
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke
Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 13687721
2289.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15663027
  • 4261.20 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Mixerfunktionen
  • Kurze Heiz- und Kühlzeiten und schnelles Erreichen der angegebenen Schüttelfrequenz
  • Temperaturregelbereich: 15 °C unter Raumtemperatur bis 100 °C
  • Temperatureinstellungsbereich: +4 °C bis 100 °C
  • Schütteldrehzahl: 250 bis 1.400 U/min
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Gleichmäßiges Mischen im gesamten Thermoschüttlerblock
  • Hervorragende Gleichförmigkeit innerhalb des Blocks
  • Digitale Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm: 1 min bis 96 h
  • Temperaturkalibrierfunktion – Kompensiert Unterschiede im thermischen Verhalten verschiedener Röhrchen und Proben
  • Auswahl zwischen fünf austauschbaren Blöcken
  • Das LCD-Display zeigt die Soll- und Ist-Werte für Laufzeit, Schüttelfrequenz und Temperatur an
  • Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen können unabhängig voneinander ausgeführt werden
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mm
120/240 V
60 W
US-, EU-, UK-Stecker
8,07 in.
5,11 in.
9,05 in.
4 kg
LCD
1 min bis 96 h (in 1-min-Schritten)
250 bis 1400 U/min
4°C bis 100°C
0,2 ml
130 x 230 x 205 mm
205 mm
130 mm
230 mm
Mischer mit Block für 96-Well-Mikrotiterplatten/Röhrchenstreifen (0,2 ml)
  • Genetische Analyse
  • DNA- und RNA-Extraktion
  • Probenvorbereitung
  • Biochemische Studien zu enzymatischen Reaktionen und Prozessen
  • Extraktion von Metaboliten aus zellulärem Material
  • Inkubation
  • Anregung
  • Verdau
  • Proben/Standards für die Peptidzuordnung
2 Jahre