Learn More
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke
Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 13687716
803.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15613027
  • 1497.45 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,2 ml
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Block, 96-Well-Mikrotiterplatten/Röhrchenstreifen (0,2 ml)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke > Block, 96-Well-Mikrotiterplatten oder Röhrchen-Streifen (0.2 ml)