Learn More
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke
Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 13687715
803.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15603027
  • 1497.45 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 x 5 ml (Block), 12 x 1,5 ml (Mikroröhrchen)
Block, 20 x 0,5 ml-Mikroröhrchen und 12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
20 x 5 ml (Block), 12 x 1,5 ml (Mikroröhrchen)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke > Block, 20 x 5 ml und 12 x 1.5 ml Mikroröhrchen