Learn More
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke
Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 13687717
2174.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15623027
  • 4261.20 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Mixerfunktionen
  • Kurze Heiz- und Kühlzeiten und schnelles Erreichen der angegebenen Schüttelfrequenz
  • Temperaturregelbereich: 15 °C unter Raumtemperatur bis 100 °C
  • Temperatureinstellungsbereich: +4 °C bis 100 °C
  • Schütteldrehzahl: 250 bis 1.400 U/min
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Gleichmäßiges Mischen im gesamten Thermoschüttlerblock
  • Hervorragende Gleichförmigkeit innerhalb des Blocks
  • Digitale Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm: 1 min bis 96 h
  • Temperaturkalibrierfunktion – Kompensiert Unterschiede im thermischen Verhalten verschiedener Röhrchen und Proben
  • Auswahl zwischen fünf austauschbaren Blöcken
  • Das LCD-Display zeigt die Soll- und Ist-Werte für Laufzeit, Schüttelfrequenz und Temperatur an
  • Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen können unabhängig voneinander ausgeführt werden
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke > Block: 24 x 1,5 ml Mikröhrchen-Block