Learn More
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke
Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 13687719
2289.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.
- Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
- Kompakte Größe, leiser Betrieb
- Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Mixerfunktionen
- Kurze Heiz- und Kühlzeiten und schnelles Erreichen der angegebenen Schüttelfrequenz
- Temperaturregelbereich: 15 °C unter Raumtemperatur bis 100 °C
- Temperatureinstellungsbereich: +4 °C bis 100 °C
- Schütteldrehzahl: 250 bis 1.400 U/min
- Temperaturstabilität: ±0,1 °C
- Gleichmäßiges Mischen im gesamten Thermoschüttlerblock
- Hervorragende Gleichförmigkeit innerhalb des Blocks
- Digitale Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm: 1 min bis 96 h
- Temperaturkalibrierfunktion – Kompensiert Unterschiede im thermischen Verhalten verschiedener Röhrchen und Proben
- Auswahl zwischen fünf austauschbaren Blöcken
- Das LCD-Display zeigt die Soll- und Ist-Werte für Laufzeit, Schüttelfrequenz und Temperatur an
- Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen können unabhängig voneinander ausgeführt werden
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
2 mm | |
120/240 V | |
60 W | |
US-, EU-, UK-Stecker | |
8,07 in. | |
5,11 in. | |
9,05 in. | |
4 kg | |
LCD | |
1 min bis 96 h (in 1-min-Schritten) |
250 bis 1400 U/min | |
4°C bis 100°C | |
0,2 ml, 1,5 ml | |
130 x 230 x 205 mm | |
205 mm | |
130 mm | |
230 mm | |
Mischer mit Block für 20 x 0,2 ml- und 12 x 1,5-Mikroröhrchen | |
|
|
2 Jahre |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen