Learn More
Themis Antibody (701010) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB6929B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Themis Monoclonal antibody specifically detects Themis in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Spezifikation
Themis | |
Monoclonal | |
Biotin | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
387357 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a |
Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
701010 | |
Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
bA325O24.3, bA325O24.4, C6orf190, C6orf207, FLJ40584, GASP, GRB2-associated protein, MGC163388, protein THEMIS, signaling phosphoprotein specific for T cells, thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, thymocyte-expressed molecule involved in selection, TSEPA | |
E. coli-derived recombinant human Themis, Ala2-Pro282, Accession # Q8N1K5 | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Themis Antibody (701010) [Biotin], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur