Learn More
D-(+)-Biotin, ≥ 98 % Artikelnummer.: 11482287
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D-(+)-Biotin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11482287
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Artikelnummer. 11482287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14207.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244.31 g/mol
Biotin is a form of vitamin B that helps the body to break down fats and carbohydrates. It is used as an alternative medicine to treat or prevent biotin deficiency, which is caused by malnutrition, rapid weight loss, long-term tube feeding and other medical conditions. It is an essential vitamin which is important for amino acid and energy metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Dimethylsulfoxid, Alkohol und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-85-5
Summenformel C10H16N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.31
MDL-Nummer MFCD00005541
InChI-Schlüssel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentansäure
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Biotin
Schmelzpunkt 224°C to 226°C
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 1 g
Beilstein 86838
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1231
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,dimethyl sulfoxide,alcohol and benzene.
Formelmasse 244.32
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA14207.06,A14207.14,A14207.03,A14207.09
ChargennummerN24L039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberA14207.06,A14207.14,A14207.03,A14207.09
Chargennummer10253363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberA14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09
Chargennummer10252481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberA14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09
Chargennummer10251062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14207.06,A14207.03,A14207.14,A14207.09
Name des Produkts
D-(+)-Biotin, ≥ 98 % >