Learn More
D-Biotin, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10746064
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Biotin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10746064
1 g, Bernsteinfarbiges Glas
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Artikelnummer. 10746064
Marke: Fisher BioReagents BP2321
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
D-Biotin, das mit Avidin einen stabilen Komplex bildet, ist für die Untersuchung von Avidin-Biotin-Interaktionen und für die Affinitätschromatographie nützlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor Biotin
Chemischer Name oder Material D-Biotin
CAS 58-85-5
Schmelzpunkt 228.9 °C
Farbe Weiß
pH 4.5
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Summenformel C10H16N2O3S
MDL-Nummer MFCD00005541
Menge 1 g
Merck Index 15, 1236
Spezifische Drehung +89 bis +93 ° (+ oder -)
Synonym Coenzym r, Faktor s, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
InChI-Schlüssel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Formelmasse 244.31
Dampfdruck Vernachlässigbar
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
D-Biotin, Fisher BioReagents >