Learn More
Laboratoires Anios Schutzcreme
This rich, robust protective cream protects the skin against bacteriostatic and fungistatic aggressions due to working conditions.
Marke: Laboratoires Anios 399756DK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Protective cream against repeated attacks bacteriostatic and fungistatic skin protection
- Composition: cetylstearic alcohol, shea butter, glycerine, agents
- Microbiological properties: bacteriostatic and fungistatic
- Complies with the French Pharmacopoeia Xth edition, VIII, 14
Spezifikation
Röhrchen | |
50 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratoires Anios Schutzcreme > Volumen: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur