Learn More
MP Biomedicals™ Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, ≥98 %, MP Biomedicals™
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
Marke: MP Biomedicals™ 0215211480
Beschreibung
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is used in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis, and liquid chromatography.
- TM is also utilized in the synthesis of organic and inorganic compounds such as vinyl halides and tetramethylammonium dithiocarboxylates.
- It is also used in the preparation of iron oxide nanoparticles for application as magnetic resonance imaging contrast agents.
- It is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
- It is also used as a developer or etchant in semiconductor and photoelectric industries.
Spezifikation
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat | |
Fest | |
Weiß | |
MFCD00149566 | |
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C | |
181.23 |
Bei 4 °C lagern. | |
100 g | |
C4H23NO6 | |
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M | |
tetramethylazanium pentahydrate hydroxide |
Sicherheit und Handhabung
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.