Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Marke:  Bibby Scientific™ 10086-37
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748412
  • 885.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Add to basket
Description
Description
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Für Kolben: 2000mL
Leistung: 500 W
Specifications
Specifications
2000 mL
230 V
Heizelement
EM/EME Serie Wärmemäntel
Gehäuse 500w
50/60 Hz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME > Kapazität: 2000 ml