Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
Marke: Thermo Scientific™ 34047
290.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
PNPP (p-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz) ist ein weit verbreitetes Substrat für den Nachweis alkalischer Phosphatase in ELISA-Anwendungen. Wenn alkalische Phosphatase und PNPP reagieren, entsteht ein gelbes wasserlösliches Reaktionsprodukt. Dieses Reaktionsprodukt absorbiert Licht bei 405 nm. Pierce PNPP ist in vier Formaten erhältlich: Trockenes kristallines Pulver, Einwegtabletten, eine stabile Substratlösung und ein komplettes Kit mit Substratlösung und Diethanolamin-Puffer.Leistungsmerkmale:
- Absorptionsmaximum von 505 nm für Messungen mit ELISA-Plattenlesegeräten
- Entwickelt bei Reaktion mit alkalischer Phosphatase (AP) einen gelben Farbton in der Lösung
- Sicherere Anwendung – Die Lösung enthält ein nicht-quecksilberfreies, nicht-azidkonservierendes Konservierungsmittel
Spezifikation
Pierce PNPP Powder | |
105 Tablets | |
Tablet | |
Chemisches Substrat | |
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird auf Nasseis geliefert. |
ELISA-Substrat | |
Kolorimetrisch | |
Tablet | |
Alkalische Phosphatase | |
Nasseis |