Learn More
Fisherbrand™ Analysenwaagen
Ausgestattet mit einem RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation, einem hintergrundbeleuchteten Display und einer einfachen Schnittstelle für eine unkomplizierte Bedienung sind diese Waagen perfekt für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 30488126
1155.74 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Großer Windschutz mit Schiebe- und Seitentüren
- Standardmäßige RS-232-Konnektivität für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße, mit denen der Anwender die Waage nivellieren kann
- Nivellieranzeige vorn – während des Nivelliervorgangs muss man nicht mehr hinten auf die Waage schauen
- Intelligentes Design und robuste Konstruktion – kleine Stellfläche spart Platz auf dem Labortisch und bietet gleichzeitig eine große Wägeoberfläche
- Konzipiert für unkomplizierte Bedienung mit anwenderfreundlichem Display und Benutzeroberfläche
- Sicherheitsschleife für die Kalibriersperre im hinteren Teil der Waage
- Wägemodi umfassen Wiegen, Teilezählung und Prozentwägung
- Mit Wechselstrom-Adapter
- Zertifikate: FCC, CE
- Zwei Jahre Garantie
Spezifikation
Extern | |
RS232 | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
AC-Adapter | |
200 mg | |
0,0001 g | |
Analytische Waage | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen | |
90 mm | |
0,5 A |
GLP mit optionaler Druckerkonformität | |
220 g | |
0,0001 g | |
0,0002 g | |
FAS224/E | |
4 s | |
2 Jahre | |
317 x 201 x 303 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Analytical Balances (FR)
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
58Stunden
18Minuten
29Sekunden
0 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
17Stunden
18Minuten
29Sekunden
0