Learn More
Dräger™ Wasserstoff-Ersatzsensor
Für die Monitore Dräger™ Xam-7000, Pac III, MiniWarn™ und Multiwarn II
Marke: Dräger™ 6809185
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messbereich: 0-2000
- Nachweis von: H2
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
Wasserstoff (XS-R) | |
0 bis 2000 | |
1 | |
-20°bis +50 °C |
10 bis 90 % | |
700 bis 1300 mbar | |
-4 bis +122 °F | |
1 Jahr |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Wasserstoff-Ersatzsensor > Wasserstoff (h2), Repl. Sensor
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur