Learn More
MP Biomedicals™ Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, ≥98 %, MP Biomedicals™
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
Spezifikation
Menütext Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Form Fest
Aussehen Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is used in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis, and liquid chromatography.
  • TM is also utilized in the synthesis of organic and inorganic compounds such as vinyl halides and tetramethylammonium dithiocarboxylates.
  • It is also used in the preparation of iron oxide nanoparticles for application as magnetic resonance imaging contrast agents.
  • It is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
  • It is also used as a developer or etchant in semiconductor and photoelectric industries. 
Spezifikation
Spezifikation
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat
Bei 4 °C lagern.
Fest
Weiß
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, ≥98 %, MP Biomedicals™