Learn More
Tert-Butylnitrit, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382897
Zum Warenkorb hinzufügen
Tert-Butylnitrit, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382897
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11382897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16135.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
tert-Butyl nitrite is employed as a reagent for diazotization and nitrosation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes. It plays an important role in photocatalyzed conversion of aryl and heteroarylamines to selenides. It finds application in the preparation of aryl azides from aryl amines. It is also useful for radical multifunctionalization reactions of aliphatic alkenes and source of nitric oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylnitrit wird als Reagenz zur Diazoisierung und Nitrosierung von Alkoholen, Thiolen, Aminen und Cycloalkanen eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der photokatalytischen Umwandlung von Arylaminen und Heteroarylaminen in Selenide. Es findet Anwendung in der Vorbereitung von Arylaziden aus Arylaminen. Es ist auch für radikale multifunktionalisierende Reaktionen aliphatischer Alkene und als Stickstoffmonoxidquelle nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Chloroform, Alkohol und Kohlenstoff-Disulfid. Leicht mit Wasser mischbar. Nicht mischbar mit Glycerin.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-80-7
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00002055
InChI-Schlüssel IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3conoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10906
IUPAC-Name tert-Butylnitrit
SMILES CC(C)(C)ON=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl nitrite
Dichte 0.867
Siedepunkt 61°C to 63°C
Flammpunkt −23°C (−9°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.369
Menge 25 g
UN-Nummer UN2351
Beilstein 1209339
Merck Index 14,1583
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,chloroform,alcohol and carbon disulfide. Slightly miscible with water. Immiscible with glycerol.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX02K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberL16135.14,L16135.22
ChargennummerN15K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog NumberL16135.14,L16135.22
ChargennummerY14J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberL16135.14,L16135.22
ChargennummerS20J093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2023 Catalog NumberL16135.14,L16135.22,L16135
ChargennummerT29I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog NumberL16135.14,L16135.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl nitrite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl nitrite
Name des Produkts
Tert-Butylnitrit, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >