Learn More
tert-Butylnitrit, 90 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10702071
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylnitrit, 90 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702071
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10702071
Marke: Thermo Scientific Acros 216221000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-80-7
InChI-Schlüssel IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
PubChem CID 10906
IUPAC-Name tert-Butylnitrit
SMILES CC(C)(C)ON=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl nitrite
Farbe Gelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 61.0°C to 63.0°C
Flammpunkt −10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H9NO2
Strukturformel (CH3)3CNO2
Brechungsindex 1.3670 to 1.3700
Menge 100 g
Beilstein 01,382
Fieser 07,48
Merck Index 15,1586
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide,practically insoluble in glycerol
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 90%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number216225000,216221000,216220025
ChargennummerA0461003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number216225000,216221000,216220025
ChargennummerA0454574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number216225000,216221000,216220025
ChargennummerA0413725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number216225000,216221000,216220025
ChargennummerA0360130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number216225000,216221000,216220025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl nitrite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
tert-Butylnitrit, 90 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >