Learn More
Tert-Butylnitrit, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Butyl nitrite is employed as a reagent for diazotization and nitrosation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes. It plays an important role in photocatalyzed conversion of aryl and heteroarylamines to selenides. It finds application in the preparation of aryl azides from aryl amines. It is also useful for radical multifunctionalization reactions of aliphatic alkenes and source of nitric oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tert-Butylnitrit wird als Reagenz zur Diazoisierung und Nitrosierung von Alkoholen, Thiolen, Aminen und Cycloalkanen eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der photokatalytischen Umwandlung von Arylaminen und Heteroarylaminen in Selenide. Es findet Anwendung in der Vorbereitung von Arylaziden aus Arylaminen. Es ist auch für radikale multifunktionalisierende Reaktionen aliphatischer Alkene und als Stickstoffmonoxidquelle nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Chloroform, Alkohol und Kohlenstoff-Disulfid. Leicht mit Wasser mischbar. Nicht mischbar mit Glycerin.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl nitrite |
Dichte | 0.867 |
Siedepunkt | 61°C to 63°C |
Flammpunkt | −23°C (−9°F) |
Geruch | Sweet |
Brechungsindex | 1.369 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2351 |
Beilstein | 1209339 |
Merck Index | 14,1583 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X02K037 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | L16135.14,L16135.22 |
N15K018 | Analysenzertifikat | 23/02/2024 | L16135.14,L16135.22 |
Y14J038 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | L16135.14,L16135.22 |
S20J093 | Analysenzertifikat | 30/06/2023 | L16135.14,L16135.22,L16135 |
T29I014 | Analysenzertifikat | 16/08/2022 | L16135.14,L16135.22 |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyl nitrite
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl nitrite