Learn More
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl
Diese Wasserbäder sind für die Verwendung mit einem aufsteckbaren Tempette oder Tempunit™ Thermoregulator konzipiert und eignen sich ideal für die Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur über einen langen Zeitraum. Je nach Anwendungsanforderung stehen verschiedene Größen und Tiefen von Badkammern zur Verfügung.
595.00 CHF - 1390.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Beschreibung | Wasserbad |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ansteck-Tempette |
Typ | Unheated Water Bath |
Material | Rostfreier Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11513779
|
Cole-Parmer™
16101-88 |
12 l |
640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12707929
|
Cole-Parmer™
16101-89 |
26 l |
805.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12797919
|
Cole-Parmer™
16112-01 |
18 l |
725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12717929
|
Cole-Parmer™
16104-45 |
48 l |
1390.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12777919
|
Cole-Parmer™
16104-53 |
8 l |
595.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gefertigt aus langlebigem Edelstahl
- Mit robustem spritzwassergeschütztem Gehäuse
- Integrierter Tragegriff für zusätzliche Sicherheit
- Nahtfreie Innenauskleidung aus korrosionsbeständigem Edelstahl für einfache Reinigung
- Lieferung mit einer Montageplatte für Brücken zur Befestigung des Thermoregulators
Spezifikation
Edelstahl | |
Ansteck-Tempette | |
Rostfreier Stahl | |
2.6 in. |
Wasserbad | |
Unheated Water Bath | |
200 °C | |
65 mm |